주요 문서
ADVH7F37FD3F
AChemBlock
2-(Difluoromethoxy)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-6(8)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI key
AIIPLYODDSSCIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Synonym
2-(difluoromethoxy)pyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)