주요 문서
ADVH7F37F4B4
AChemBlock
2,5-Dimethoxy-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(2,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c1-15-8-3-4-10(16-2)7(5-8)6-9(12)11(13)14/h3-5,9H,6,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI key
CKBYDXAFHYVJPV-VIFPVBQESA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28802-2-5-dimethoxy-l-phenylalanine.html
Synonym
(s)-2-amino-3-(2,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28802-2-5-dimethoxy-l-phenylalanine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)