주요 문서
ADVH7F37E514
AChemBlock
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3,3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19F2NO3/c1-10(2,3)18-9(17)15-6-5-11(4,8-16)12(13,14)7-15/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI key
ULAIIAXQAOIFFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23693-tert-butyl-3-3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 3,3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23693-tert-butyl-3-3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)