주요 문서
ADVH7F37E3E7
AChemBlock
Tetraethyl butane-1,2,2,4-tetracarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
346.38
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tetraethyl butane-1,2,2,4-tetracarboxylate
Inchi Code
1S/C16H26O8/c1-5-21-12(17)9-10-16(14(19)23-7-3,15(20)24-8-4)11-13(18)22-6-2/h5-11H2,1-4H3
InChI key
OMXPFHPKCZTWLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23911-tetraethyl-butane-1-2-2-4-tetracarboxylate.html
Synonym
tetraethyl butane-1,2,2,4-tetracarboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23911-tetraethyl-butane-1-2-2-4-tetracarboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)