주요 문서
ADVH7F37E3E0
AChemBlock
1-((Benzyloxy)carbonyl)piperidine-3,5-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-((benzyloxy)carbonyl)piperidine-3,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO6/c17-13(18)11-6-12(14(19)20)8-16(7-11)15(21)22-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
WNGMZRXPKZWTMN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23893-1-benzyloxy-carbonyl-piperidine-3-5-dicarboxylic-acid.html
Synonym
1-((benzyloxy)carbonyl)piperidine-3,5-dicarboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23893-1-benzyloxy-carbonyl-piperidine-3-5-dicarboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)