주요 문서
ADVH7F37B575
AChemBlock
tert-butyl N-[(1R)-1-ethyl-2-oxo-propyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (R)-(2-oxopentan-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-6-8(7(2)12)11-9(13)14-10(3,4)5/h8H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OYMVICMFVPPYRS-MRVPVSSYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t95162-tert-butyl-n-1r-1-ethyl-2-oxo-propyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (r)-(2-oxopentan-3-yl)carbamate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95162-tert-butyl-n-1r-1-ethyl-2-oxo-propyl-carbamate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)