주요 문서
ADVH49B82426
AChemBlock
ethyl 3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O4/c1-2-19-11(18)10-16-9(17-21-10)7-3-5-8(6-4-7)20-12(13,14)15/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
ZXBUAPSNJVMKFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s81634-ethyl-3-4-trifluoromethoxy-phenyl-1-2-4-oxadiazole-5-carboxylate.html
Synonym
ethyl 3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81634-ethyl-3-4-trifluoromethoxy-phenyl-1-2-4-oxadiazole-5-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)