주요 문서
ADVH303C246A
AChemBlock
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-9-4(5(10)11-2)3-8-6(9)7/h3H,1-2H3,(H2,7,8)
InChI key
AGTFPPSFIJQSLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.96
Country of Origin
CN
Physical Form
brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)