주요 문서
ADVH303C2202
AChemBlock
(1-benzyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.08
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-1H-indazol-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H13BN2O2/c18-15(19)13-6-7-14-12(8-13)9-16-17(14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,18-19H,10H2
InChI key
DYDTVOPUUATJCU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q54537-1-benzyl-1h-indazol-5-yl-boronic-acid.html
Synonym
(1-benzyl-1h-indazol-5-yl)boronic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q54537-1-benzyl-1h-indazol-5-yl-boronic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)