주요 문서
ADVH14DBE99D
AChemBlock
7-fluoro-1H-Indole-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-7-6(9(12)13)2-1-5-3-4-11-8(5)7/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI key
LJUIVYSSKFZMBU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51682-7-fluoro-1h-indole-6-carboxylic-acid.html
Synonym
7-fluoro-1h-indole-6-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51682-7-fluoro-1h-indole-6-carboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)