주요 문서
ADVH14DBE784
AChemBlock
7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-nitro-2-phenyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O4/c18-15(19)11-6-10-7-12(9-4-2-1-3-5-9)16-14(10)13(8-11)17(20)21/h1-8,16H,(H,18,19)
InChI key
VJPDDMKAPSYDDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51144-7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic-acid.html
Synonym
7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51144-7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)