주요 문서
ADVH14DBE512
AChemBlock
3-(fluoromethyl)cyclobutan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
102.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(fluoromethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C5H7FO/c6-3-4-1-5(7)2-4/h4H,1-3H2
InChI key
JFJKSGPEXHPCNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44872-3-fluoromethyl-cyclobutan-1-one.html
Synonym
3-(fluoromethyl)cyclobutan-1-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44872-3-fluoromethyl-cyclobutan-1-one.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)