주요 문서
ADVH14DBE4A2
AChemBlock
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)(H,11,12)
InChI key
ZXRDIRDCONZPNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
5h-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)