주요 문서
ADVH14DBE2C5
AChemBlock
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-3-2-6-7(9)4-10-5-8(6)11/h2-5H,1H3
InChI key
MDDCUEWRLKTNMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48094-4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
Synonym
4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48094-4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)