주요 문서
ADVH14DBE151
AChemBlock
tert-butyl (2R,5R)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (2R,5R)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-9-5-6-10(8-14)7-13(9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-/m1/s1
InChI key
VOQQCJIHTNEJEK-NXEZZACHSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless oil
Product Link
https://www.achemblock.com/p49998-tert-butyl-2r-5r-5-hydroxymethyl-2-methylpiperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (2r,5r)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49998-tert-butyl-2r-5r-5-hydroxymethyl-2-methylpiperidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)