주요 문서
ADVH14DBE14F
AChemBlock
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl ((3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-5-6-9(7-12-8)13-10(14)15-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
InChI key
NNMBHCRWGGSRBE-BDAKNGLRSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)