주요 문서
ADVH14DBDF8C
AChemBlock
2-(azetidin-1-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(azetidin-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-2-5-7-3-1-4-7/h1,3-5H2
InChI key
SYJAYUXUKHRBID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45336-2-azetidin-1-yl-acetonitrile.html
Synonym
2-(azetidin-1-yl)acetonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45336-2-azetidin-1-yl-acetonitrile.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)