주요 문서
ADVH14DBDEE5
AChemBlock
methyl 1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-10(2,3)17-9(15)12-11(8(14)16-4)5-7(13)6-11/h7,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,15)
InChI key
COSQCBGGUXHPQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44098-methyl-1-tert-butoxy-carbonyl-amino-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate.html
Synonym
methyl 1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44098-methyl-1-tert-butoxy-carbonyl-amino-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)