주요 문서
ADVH14DBC9AF
AChemBlock
3-(3-Piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.74
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(3-piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2.ClH/c14-9-12-4-1-3-11(7-12)8-13-5-2-6-15-10-13;/h1,3-4,7,13,15H,2,5-6,8,10H2;1H
InChI key
DPBJMOWGSVNCRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html
Synonym
3-(piperidin-3-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)