주요 문서
ADVH14DBC2E8
AChemBlock
N1-(4-Bromophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N1-(4-bromophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11BrN2.2ClH/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10;;/h1-4,11H,5-6,10H2;2*1H
InChI key
FSQBUXQUHHCHJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37781-n1-4-bromophenyl-1-2-ethanediamine-dihydrochloride.html
Synonym
n1-(4-bromophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37781-n1-4-bromophenyl-1-2-ethanediamine-dihydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)