주요 문서
ADVH0430B628
AChemBlock
3-bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-8(9)6-2-3-10-4-7(6)11-5/h2-4,11H,1H3
InChI key
YWTFPERGTVJYKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33237-3-bromo-2-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
Synonym
3-bromo-2-methyl-1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33237-3-bromo-2-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)