주요 문서
ADVH0430B5B7
AChemBlock
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)8-3-6(10)2-7-4-11-5-12(7)8/h2-5H,1H3
InChI key
NDVBYCSLGUSGKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)