주요 문서
ADVH0430B218
AChemBlock
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H15ClO2/c1-4-11-7(10)8(2,3)5-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChI key
NTPXZPHIALBTDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32194-ethyl-4-chloro-2-2-dimethylbutanoate.html
Synonym
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32194-ethyl-4-chloro-2-2-dimethylbutanoate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)