주요 문서
ADVH0430A765
AChemBlock
3-chloroisoquinolin-7-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-chloro-7-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-9-4-6-1-2-8(12)3-7(6)5-11-9/h1-5,12H
InChI key
VSVGOEPXVJBHEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html
Synonym
3-chloroisoquinolin-7-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)