주요 문서
ADV947322964
AChemBlock
3-(4-Isobutoxyphenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(4-isobutoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-10(2)9-16-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(14)15/h3-4,6-7,10H,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
IGHBTTFLXCRBGF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23187-3-4-isobutoxyphenyl-propanoic-acid.html
Synonym
3-(4-isobutoxyphenyl)propanoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23187-3-4-isobutoxyphenyl-propanoic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)