주요 문서
ADV947321412
AChemBlock
1-(3-Phenylpropyl)piperazin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-phenylpropyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c16-13-11-14-8-10-15(13)9-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
InChI key
UDRXVPCLITXTMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k12352-1-3-phenylpropyl-piperazin-2-one.html
Synonym
1-(3-phenylpropyl)piperazin-2-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k12352-1-3-phenylpropyl-piperazin-2-one.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)