주요 문서
ADV638391687
AChemBlock
[(adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.77
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-adamantyl-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21N.ClH/c1-13-8-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h9-11,13H,2-8H2,1H3;1H
InChI key
WGJPFMZKOPCWIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18398-adamantan-1-yl-methyl-methyl-amine-hydrochloride.html
Synonym
1-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)-n-methylmethanamine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18398-adamantan-1-yl-methyl-methyl-amine-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)