주요 문서
ADV638391636
AChemBlock
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-9(14)6-12(4,5)8-13/h9,14H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1
InChI key
FFWSNKPDUUDKOO-SECBINFHSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18347-tert-butyl-r-5-hydroxy-3-3-dimethylpiperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18347-tert-butyl-r-5-hydroxy-3-3-dimethylpiperidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)