주요 문서
ADV412111255
AChemBlock
2,2-Dimethylbut-3-yn-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-4-6(2,3)5-7/h1,7H,5H2,2-3H3
InChI key
MUFXMRZBDPZSCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-7458-2-2-dimethylbut-3-yn-1-ol.html
Synonym
2,2-dimethylbut-3-yn-1-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-7458-2-2-dimethylbut-3-yn-1-ol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)