주요 문서
AC5H99A335C4
Accela ChemBio Inc.
trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid--(1S,2R)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/2C4H5FO2/c2*5-3-1-2(3)4(6)7/h2*2-3H,1H2,(H,6,7)/t2*2-,3-/m10/s1
InChI key
NGGMZMUKLIZHFV-LIVMTWIPSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY071548&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY071548.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)