주요 문서
AC5H706BF17C
Accela ChemBio Inc.
2-Methoxy-5-methylphenylacetic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-3-4-9(13-2)8(5-7)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
GHVGGBAEPWMNGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY151994&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY151994.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)