주요 문서
AC5H706BF020
Accela ChemBio Inc.
1-Boc-3-[(1-pyrrolyl)methyl]piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
264.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-((1H-pyrrol-1-yl)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H24N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-10-6-7-13(12-17)11-16-8-4-5-9-16/h4-5,8-9,13H,6-7,10-12H2,1-3H3
InChI key
GXURWDFKLZHKPQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid, or colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY266305&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY266305.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)