주요 문서
AC5H30533D42
Accela ChemBio Inc.
4'-Bromo-3-iodo-1,1'-biphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
359
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4'-bromo-3-iodo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrI/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10/h1-8H
InChI key
VXZCZCODBREKPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY233013&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY233013.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)