주요 문서
AC5H30533CF8
Accela ChemBio Inc.
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,6H2,1H3
InChI key
NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY198061&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY198061.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)