주요 문서
AC5H03BB21E3
Accela ChemBio Inc.
2-Nitroethyl Benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-nitroethyl benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-9(14-7-6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
LGUHWEZQUSOAKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY122745&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY122745.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)