주요 문서
AC5372912211
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-Benzylmorpholine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
$448.92
$448.92
가격$522.0014% 할인
일반적으로 영업일 5일 이내에 배송됩니다. (미국 이외 국가로의 배송은 1~2주가 더 소요될 수 있습니다.)
보존제가 없는 재조합 항체를 타겟에 사용할 수 있습니다. ZRB04901을(를) 사용해 보세요.
크기 선택
보기 변경
100 μG
$448.92
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.31
MDL number:
$448.92
가격$522.0014% 할인
일반적으로 영업일 5일 이내에 배송됩니다. (미국 이외 국가로의 배송은 1~2주가 더 소요될 수 있습니다.)
보존제가 없는 재조합 항체를 타겟에 사용할 수 있습니다. ZRB04901을(를) 사용해 보세요.
Iupac Name
ethyl 4-benzyl-3-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-2-18-14(16)13-11-17-9-8-15(13)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
InChI key
XVXRZXOBIJTJTR-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
SAB5200988SAB5200888SAB5200904
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019999&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY019999.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)