주요 문서
AC5372910873
Accela ChemBio Inc.
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c15-13(16)12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-6H,7-10H2,(H,15,16)
InChI key
OPFAYLIVQXUGBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to Off-white solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY012800&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY012800.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)