주요 문서
AC5372909704
Accela ChemBio Inc.
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H15N3/c1-14-6-8-15(9-7-14)12-5-3-2-4-11(12)10-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI key
RTVRHYSRKFDTFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow to brown liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005970&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY005970.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)