주요 문서
AABH9A954173
AA BLOCKS, INC.
Chromium(III) acetate hydroxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
609.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Inchi Code
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;2*-3;+3;;/p-9
InChI key
LYPCKRWZFVWSAW-UHFFFAOYSA-E
저장 온도
RT
Purity
24%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/39430-51-8
Synonym
Chromium acetate hydroxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=39430-51-8
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)