Iupac Name
4-imino-1,4-dihydropyridine-3-carbaldehyde 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H6N2O.C2HF3O2/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9;3-2(4,5)1(6)7/h1-4H,(H2,7,8);(H,6,7)
InChI key
STBDXCULUSZTMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1187933-19-2
Synonym
4-Aminonicotinaldehyde 2,2,2-trifluoroacetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1187933-19-2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: