문서
AABH99A4A615
AA BLOCKS, INC.
N-phenylazetidin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
Iupac Name
N-(3-azetidinyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-2-4-8(5-3-1)11-9-6-10-7-9/h1-5,9-11H,6-7H2
InChI key
KVYJEZOOWNNACE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/744984-91-6
Synonym
N-Phenyl-3-azetidinamine 2HCl
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=744984-91-6