주요 문서
AABH97D2CAAD
AA BLOCKS, INC.
sodium 1,4-bis(1,3-dimethylbutyl) sulphonatosuccinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
389.47
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,4-bis((4-methylpentan-2-yl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C16H30O7S.Na/c1-10(2)7-12(5)22-15(17)9-14(24(19,20)21)16(18)23-13(6)8-11(3)4;/h10-14H,7-9H2,1-6H3,(H,19,20,21);
InChI key
XHEDTHUFPRAWPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
80%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2373-38-8
Synonym
Sodium bis(1,​3-​dimethylbutyl) sulfosuccinate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2373-38-8
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)