주요 문서
AABH97D21B29
AA BLOCKS, INC.
3-(PIPERIDINOMETHYL)BENZALDEHYDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-5-12(9-13)10-14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9,11H,1-3,7-8,10H2
InChI key
UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/471930-01-5
Synonym
3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde95%
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=471930-01-5
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)