주요 문서
AABH97CE8944
AA BLOCKS, INC.
6,7-dihydro-1H-[1,4]dioxino[2,3-f]benzimidazol-2-ylmethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,7-dihydro-1H-[1,4]dioxino[2,3-f]benzimidazol-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c13-5-10-11-6-3-8-9(4-7(6)12-10)15-2-1-14-8/h3-4,13H,1-2,5H2,(H,11,12)
InChI key
IHQDIXOKMUPRPB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/870544-33-5
Synonym
(6,7-Dihydro-1H-5,8-dioxa-1,3-diaza-cyclopenta[b]naphthalen-2-yl)-methanol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=870544-33-5
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)