주요 문서
AABH9616D649
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
299.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClIN3O2/c6-2-1-3(10(11)12)5(8)9-4(2)7/h1H,(H2,8,9)
InChI key
ONUNNXNTWARSMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1394373-21-7
Synonym
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1394373-21-7
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)