주요 문서
AABH93DE2CFA
AA BLOCKS, INC.
2,4-Nonadecadiynoic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-nonadecadiynoic acid
Inchi Code
1S/C19H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-14H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
LFKNZQNITZRUEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/76709-55-2
Synonym
2,4-NonadecadiynoicAcid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=76709-55-2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)