주요 문서
AABH93DE2984
AA BLOCKS, INC.
(2-hydroxypropyl)trimethylazanium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium iodide
Inchi Code
1S/C6H16NO.HI/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FOILINVEQJRMPF-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
2~8 C
Purity
99.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/26112-50-5
Synonym
2-Hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=26112-50-5
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)