생물학적 소스
bacterial (Clostridium histolyticum)
Quality Level
양식
solid
특이 활성도
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
분자량
68-130 kDa
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
rat ... LOC296948(296948)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
품질
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.