Merck
치료용 항체 리드 발견
최유력
리드 후보 선정에 필요한 기구를 찾아보세요.
치료용 항체의 리드 발견에는 표적 요법용 항체 후보 선정 절차가 포함됩니다. 특이적 표적이 식별되고 나면 표적 분자를 항원으로 사용해서 항체를 생성합니다. 하이브리도마 기술, B세포 복제, 파지 디스플레이 등의 방법을 이용하면 항체를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 항체를 정제하고 스크리닝해서 항원과 결합되는 능력이 있는지를 확인합니다. 선별된 항체에 대해 성격 정의를 추가로 실시하면 해당 항체의 특이성, 친화성, 안정성 및 약동학적 속성이 측정됩니다. Merck는 단클론 항체의 생성부터 분리, 선별, 리드 최적화까지 이르는 리드 발견 공정에 도움이 되도록 무수한 플랫폼과 시약을 제공합니다. 
단클론 항체 생성 및 정제
최근 기술 분야에서 중대한 발전들이 이뤄지면서 단클론 항체 생성의 속도와 효율성이 더욱 높아졌습니다. 항체 발견을 위해 확립된 플랫폼은 하이브리도마 기술, B세포 복제, 항체 파지 디스플레이 3가지가 있습니다. Merck는 이 기법들을 각각 이용해서 단클론 항체 라이브러리를 생성하는 데 필요한 시약을 제공합니다.
당사의 항체 분리/정제 솔루션은 신속하고 효율적인 검체 준비에 도움이 되도록 설계되었습니다. Amicon® 여과 장치MultiScreen® 한외여과 플레이트는 연구진이 항체 검체에 대한 증량, 정제 또는 버퍼 교환을 빨리 할 수 있게 해 주는 효율적인 기구입니다. PureProteome™ 단백질 A, 단백질 G, 단백질 A/G 마그네틱 비드는 세포 배양 상청액 검체에 대해 면역글로불린 정제를 실행함으로써 시간을 절약하고 검체 손실을 최소화할 수 있는 매우 효율적인 기구입니다. 검체 준비에 관한 Merck의 최첨단 기술과 폭넓은 전문 지식은 고객이 리드 발견 공정의 다음 단계로 빠르고 효율적으로 넘어갈 수 있도록 도와드립니다. 
Cartoon illustration depicting yellow cells, each expressing a different antibody clone represented by purple, pink, red, green, and blue antibodies on the cell surface
하이브리도마 개발
하이브리도마 기술은 가장 널리 알려진 마우스 B세포 불멸화 기법으로, 단클론 항체(mAb) 발견을 완전히 탈바꿈시켰습니다. 이 기법의 첫 단계는 면역 반응이 유도되고 B세포 성숙이 시작되도록 동물에게 표적 항원을 예방접종하는 것입니다. 그런 다음 B세포를 골수종 종양세포와 분리했다가 융합시켜서 하이브리도마를 생성합니다. 모든 B세포에서는 고유의 항체가 생성됩니다. 따라서 하이브리도마에 대해 단일 세포 복제를 적용하면 단클론 항체 라이브러리가 대규모로 생성됩니다. 이후 배양된 하이브리도마 세포의 상청액으로부터 항체를 분리하거나 정제합니다. 이 기법은 잘 확립되었으며 순도가 매우 높고 특이적인 항체를 생성합니다.
당사의 하이브리도마 개발 도구는 효율성을 극대화하기 위해 하이브리도마 융합 및 스크리닝 공정을 간소화하도록 설계되었습니다. 당사는 융합 세포주부터 세포 배양 배지, 성장인자, 항생제까지 다양하게 선정한 제품을 제공합니다.
관련 자료
Loading
관련 카테고리
15 mL 원뿔형 튜브로 용출되고 있는 크로마토그래피 레진을 담은 채 고리형 거치대에 꽂혀 있는 단백질 정제 컬럼의 근접 촬영 사진
Amicon® 한외여과 기기
Amicon® Ultra 필터로 안정적인 농축 및 투석 여과를 실행하세요.
15 mL 원뿔형 튜브로 용출되고 있는 크로마토그래피 레진을 담은 채 고리형 거치대에 꽂혀 있는 단백질 정제 컬럼의 근접 촬영 사진
정제 컬럼 및 레진
다양한 항체 정제용 크로마토그래피 기구입니다.
96웰/384웰 MultiScreen® 필터 플레이트
MultiScreen® 96웰 한외여과 플레이트
항체 농축 및 투석 여과를 위한 여과 플레이트입니다.
관련 문서
Merck 제품 및 서비스 살펴보기