Merck
Mobius® Essential 어셈블리 가격 할인
즉시 배송 가능한 일회용 백 및 배관 어셈블리
표준 설계 및 신속 배송으로 유체 관리 속도를 높이세요
기간 한정으로, Mobius® Essential 어셈블리의 가격을 인하합니다. 2024년 3월 31일 이후에 가격이 변경됩니다.
특별 할인가를 이용하거나 제조에 필요한 올바른 Mobius® Essential 제품을 찾기 위해 싱글유즈 전문가와 상담을 원하시면, 지금 문의하십시오.
Mobius® Essential 어셈블리는 표준, 규격품인 백 및 배관 어셈블리입니다. 당사의 입증된 PureFlex™ 필름으로 만들어진 이러한 플러그 앤 플레이 어셈블리는 손쉽게 현재 공정에 통합되며, 1~50 L 2D 백 어셈블리, 100~200 L 3D 백 어셈블리와 더불어 바이오공정 배관 어셈블리를 포함하는 다양한 구성이 가능합니다. 제품들은 재고가 확보되어 있으며 다음 영업일에 발송됩니다!
주요 장점:
PureFlex™ 필름층
공정 트레인 내 모든 곳에 적합한 유연성, 견고성 및 화학 내성 필름
PureFlex™ 필름은 고순도, 의료 등급, 공압출 필름이며 낮은 기체 투과도 및 불활성 제품 접촉층을 포함하여 설계되었습니다. 본 제품은 약물 제조 공정 내 모든 단계에 적합하며, 바이오 제조업체는 단일 유체 접촉 소재로 공정 규모를 확장할 수 있습니다. PureFlex™ 필름은 초저밀도폴리에틸렌(ULDPE)으로 만들어진 유체 접촉층, 폴리에틸렌비닐알코올공중합체(EVOH)로 만들어진 기체 장벽층, 유연성 유지를 돕는 에틸렌비닐아세테이트(EVA)층, ULDPE 레진으로 만들어진 외층을 제공합니다.
바이오공정 요건을 충족하는 확장 가능한 싱글유즈 어셈블리
Mobius® 에센셜 2D 및 3D 백 어셈블리
Mobius® 에센셜 어셈블리는 1 L - 200 L를 아우르는 다양한 크기의 2D 및 3D 바이오공정 백 어셈블리와 3종의 바이오공정 튜브 설계로 귀하의 워크플로에 쉽게 통합될 수 있습니다.
PureFlex™ 필름의 1 L 백
PureFlex™ 필름의 1 L 백
PureFlex™ 필름의 5 L - 50 L 백
PureFlex™ 필름의 5 L - 50 L 백
PureFlex™ 필름의 100 L - 200 L 백
PureFlex™ 필름의 100 L - 200 L 백
Mobius® 에센셜 튜브 어셈블리
엔드 포트 커넥터가 포함된 튜브, 매니폴드
엔드 포트 커넥터가 포함된 튜브, 매니폴드
AseptiQuik<sup>&reg;</sup> G 커넥터가 포함된 튜브, 매니폴드
AseptiQuik® G 커넥터가 포함된 튜브, 매니폴드
MPC 커넥터가 포함된 튜브
MPC 커넥터가 포함된 튜브